2-O-(α-L-Fucopyranosyl)-D-galactose ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BICL4235-10MG BICL4235-5MG BICL4235-1MG
APOSBICL4235-10MGEA 956 EUR
APOSBICL4235-10MG APOSBICL4235-5MG APOSBICL4235-1MG
2-O-(α-L-Fucopyranosyl)-D-galactose ≥98%
2-O-(α-L-Fucopyranosyl)-D-galactose
Formule: C₁₂H₂₂O₁₀
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD07357245
CAS nummer: 24656-24-4