1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BICL4236-10G BICL4236-2G BICL4236-5G
APOSBICL4236-10GEA 985 EUR
APOSBICL4236-10G APOSBICL4236-2G APOSBICL4236-5G
1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose ≥98%
1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose
Formule: C₁₂H₂₀O₆
Smeltpunt: 118…119 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00067639
CAS nummer: 25018-67-1