β-D-Xylopyranosyl azide ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4245-250MG BICL4245-500MG BICL4245-100MG
APOSBICL4245-250MGEA 520 EUR
APOSBICL4245-250MG APOSBICL4245-500MG APOSBICL4245-100MG
β-D-Xylopyranosyl azide ≥98%
β-D-Xylopyranosyl azide
Formule: C₅H₉N₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16621028
CAS nummer: 51368-20-8