2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl azide ≥97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4249-1G BICL4249-2G BICL4249-500MG
APOSBICL4249-1GEA 563 EUR
APOSBICL4249-1G APOSBICL4249-2G APOSBICL4249-500MG
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl azide ≥97%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl azide
Formule: C₁₄H₁₉N₃O₉
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664724
CAS nummer: 53784-29-5