2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl azide ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4250-1G BICL4250-2G BICL4250-5G
APOSBICL4250-1GEA 395 EUR
APOSBICL4250-1G APOSBICL4250-2G APOSBICL4250-5G
2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl azide ≥98%
2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl azide
Formule: C₁₁H₁₅N₃O₇
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00216970
CAS nummer: 53784-33-1