Diethyl dithioacetal D-galactose ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4251-1G
BICL4251-2G
APOSBICL4251-1GEA
507
EUR
APOSBICL4251-1G
APOSBICL4251-2G
Diethyl dithioacetal D-galactose ≥98%
Diethyl dithioacetal D-galactose
Formule:
C₁₀H₂₂O₅S₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00069630 CAS nummer: 5463-33-2 |