Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-α-D-glucopyranoside ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4252-1G BICL4252-250MG BICL4252-500MG
APOSBICL4252-1GEA 1280 EUR
APOSBICL4252-1G APOSBICL4252-250MG APOSBICL4252-500MG
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-α-D-glucopyranoside ≥98%
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-α-D-glucopyranoside
Formule: C₁₈H₂₅NO₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00269925
CAS nummer: 66026-10-6