Benzyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-mannopyranoside ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4253-250MG BICL4253-500MG BICL4253-100MG
APOSBICL4253-250MGEA 465 EUR
APOSBICL4253-250MG APOSBICL4253-500MG APOSBICL4253-100MG
Benzyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-mannopyranoside ≥98%
Benzyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-mannopyranoside
Formule: C₃₃H₃₄O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03425507
CAS nummer: 57783-76-3