2-Deoxy-2-fluoro-L-fucose ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BICL4256-10MG BICL4256-25MG BICL4256-5MG
APOSBICL4256-10MGEA 507 EUR
APOSBICL4256-10MG APOSBICL4256-25MG APOSBICL4256-5MG
2-Deoxy-2-fluoro-L-fucose ≥98%
2-Deoxy-2-fluoro-L-fucose
Formule: C₆H₁₁FO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08457748
CAS nummer: 70763-62-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable