2,3,4-Tri-O-acetyl-α-L-arabinopyranosyl bromide ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4259-1G BICL4259-2G BICL4259-5G
APOSBICL4259-1GEA 395 EUR
APOSBICL4259-1G APOSBICL4259-2G APOSBICL4259-5G
2,3,4-Tri-O-acetyl-α-L-arabinopyranosyl bromide ≥98%
2,3,4-Tri-O-acetyl-α-L-arabinopyranosyl bromide
Formule: C₁₁H₁₅BrO₇
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00057497
CAS nummer: 75247-31-3