1,4-Anhydro-D-mannitol ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4260-100MG BICL4260-250MG
APOSBICL4260-100MGEA 450 EUR
APOSBICL4260-100MG APOSBICL4260-250MG
1,4-Anhydro-D-mannitol ≥98%
1,4-Anhydro-D-mannitol
Formule: C₆H₁₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14702340
CAS nummer: 7726-97-8