1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-galactopyranose ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4261-1G BICL4261-250MG BICL4261-500MG
APOSBICL4261-1GEA 1060 EUR
APOSBICL4261-1G APOSBICL4261-250MG APOSBICL4261-500MG
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-galactopyranose ≥98%
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-galactopyranose
Formule: C₁₄H₁₉N₃O₉
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683262
CAS nummer: 84278-00-2