Hesperetin 3'-O-β-D-glucuronide ≥95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BICL4274-10MG BICL4274-5MG BICL4274-1MG
APOSBICL4274-10MGEA 493 EUR
APOSBICL4274-10MG APOSBICL4274-5MG APOSBICL4274-1MG
Hesperetin 3'-O-β-D-glucuronide ≥95%
Hesperetin 3'-O-β-D-glucuronide
Formule: C₂₂H₂₂O₁₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD28122831
CAS nummer: 1237479-05-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable