1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-iodo-β-D-galactopyranose ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4275-100MG BICL4275-250MG
APOSBICL4275-100MGEA 507 EUR
APOSBICL4275-100MG APOSBICL4275-250MG
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-iodo-β-D-galactopyranose ≥98%
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-iodo-β-D-galactopyranose
Formule: C₁₄H₁₉IO₉
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28140554
CAS nummer: 141510-66-9