5-Chloro-8-hydroxyquinoline sulphate ≥95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BICL4277-10MG BICL4277-25MG BICL4277-5MG
APOSBICL4277-10MGEA 704 EUR
APOSBICL4277-10MG APOSBICL4277-25MG APOSBICL4277-5MG
5-Chloro-8-hydroxyquinoline sulphate ≥95%
5-Chloro-8-hydroxyquinoline sulphate
Smeltpunt: 186…188 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD28122834
CAS nummer: 15164-40-6