Caffeic acid 3-O-β-D-glucopyranoside ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4281-2MG BICL4281-5MG BICL4281-1MG
APOSBICL4281-2MGEA 450 EUR
APOSBICL4281-2MG APOSBICL4281-5MG APOSBICL4281-1MG
Caffeic acid 3-O-β-D-glucopyranoside ≥98%
Caffeic acid 3-O-β-D-glucopyranoside
Formule: C₁₅H₁₈O₉
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28122836
CAS nummer: 24959-81-7