Methyl 4,6-dichloro-4,6-dideoxy-α-D-galactopyranoside ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4283-250MG BICL4283-500MG
APOSBICL4283-250MGEA 634 EUR
APOSBICL4283-250MG APOSBICL4283-500MG
Methyl 4,6-dichloro-4,6-dideoxy-α-D-galactopyranoside ≥98%
Methyl 4,6-dichloro-4,6-dideoxy-α-D-galactopyranoside
Formule: C₇H₁₂Cl₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08457713
CAS nummer: 4990-82-3