1,5-Anhydro-β-D-xylofuranose ≥97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BICL4285-10MG BICL4285-25MG
APOSBICL4285-10MGEA 493 EUR
APOSBICL4285-10MG APOSBICL4285-25MG
1,5-Anhydro-β-D-xylofuranose ≥97%
1,5-Anhydro-β-D-xylofuranose
Formule: C₅H₈O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28122838
CAS nummer: 51246-91-4