6-O-(Carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4289-2MG
BICL4289-5MG
BICL4289-1MG
APOSBICL4289-2MGEA
380
EUR
APOSBICL4289-2MG
APOSBICL4289-5MG
APOSBICL4289-1MG
6-O-(Carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
6-O-(Carboxymethyl)-D-glucose
Formule:
C₈H₁₄O₈ MW: 238.192 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD28122842 CAS nummer: 95350-38-2 |