3-O-(Carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4290-5MG BICL4290-1MG BICL4290-2MG
APOSBICL4290-5MGEA 774 EUR
APOSBICL4290-5MG APOSBICL4290-1MG APOSBICL4290-2MG
3-O-(Carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
3-O-(Carboxymethyl)-D-glucose
Formule: C₈H₁₄O₈
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28967907
CAS nummer: 95350-39-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable