2,3,2',3',4',6'-Hexa-O-acetyl-1,6-anhydro-β-D-maltose ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BICL4297-1G BICL4297-250MG BICL4297-500MG
APOSBICL4297-1GEA 1210 EUR
APOSBICL4297-1G APOSBICL4297-250MG APOSBICL4297-500MG
2,3,2',3',4',6'-Hexa-O-acetyl-1,6-anhydro-β-D-maltose ≥98%
2,3,2',3',4',6'-Hexa-O-acetyl-1,6-anhydro-β-D-maltose
Formule: C₂₄H₃₂O₁₆
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD28397787
CAS nummer: 28868-67-9