5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline sulphate, sodium salt ≥95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5,7-Dichloro-8-(hydrogen sulphate)-8-quinolinol sodium salt
BICL4299-10MG BICL4299-5MG
APOSBICL4299-10MGEA 985 EUR
APOSBICL4299-10MG APOSBICL4299-5MG
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline sulphate, sodium salt ≥95%
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline sulphate, sodium salt
Smeltpunt: 240…245 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
CAS nummer: 58698-96-7