6-Azido-6-deoxy-L-galactose ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BICL4316-10MG BICL4316-25MG BICL4316-5MG
APOSBICL4316-10MGEA 607 EUR
APOSBICL4316-10MG APOSBICL4316-25MG APOSBICL4316-5MG
6-Azido-6-deoxy-L-galactose ≥98%
6-Azido-6-deoxy-L-galactose
Formule: C₆H₁₁N₃O₅
Smeltpunt: 135…138 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27927712
CAS nummer: 70932-63-7