3-O-Allyl-β-D-glucopyranose ≥97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4318-10G BICL4318-25G BICL4318-5G
APOSBICL4318-10GEA 906 EUR
APOSBICL4318-10G APOSBICL4318-25G APOSBICL4318-5G
3-O-Allyl-β-D-glucopyranose ≥97%
3-O-Allyl-β-D-glucopyranose
Formule: C₉H₁₆O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28397791
CAS nummer: 77388-91-1