3-O-Allyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-3-O-2-propen-1-yl-α-D-glucofuranose
BICL4319-10G BICL4319-25G BICL4319-50G
APOSBICL4319-10GEA 424 EUR
APOSBICL4319-10G APOSBICL4319-25G APOSBICL4319-50G
3-O-Allyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose ≥98%
3-O-Allyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
Formule: C₁₅H₂₄O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01725444
CAS nummer: 20316-77-2