2,5-Anhydro-L-iditol ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4321-10MG BICL4321-25MG BICL4321-5MG
APOSBICL4321-10MGEA 584 EUR
APOSBICL4321-10MG APOSBICL4321-25MG APOSBICL4321-5MG
2,5-Anhydro-L-iditol ≥98%
2,5-Anhydro-L-iditol
Formule: C₆H₁₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09702436
CAS nummer: 28218-55-5