Benzyl 3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Benzyl 4,6-O-benzylidene-3-O-2-propen-1-yl-β-D-glucopyranoside
BICL4324-1G BICL4324-500MG BICL4324-250MG
APOSBICL4324-1GEA 998 EUR
APOSBICL4324-1G APOSBICL4324-500MG APOSBICL4324-250MG
Benzyl 3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside ≥98%
Benzyl 3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside
Formule: C₂₃H₂₆O₆
MW: 398.449 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28397794
CAS nummer: 103078-11-1