2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabinose ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: D-Arabinose diacetonide
BICL4326-1G BICL4326-500MG BICL4326-2G
APOSBICL4326-1GEA 774 EUR
APOSBICL4326-1G APOSBICL4326-500MG APOSBICL4326-2G
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabinose ≥99%
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabinose
Formule: C₁₁H₁₈O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15144988
CAS nummer: 13039-93-5