1,6:3,4-Dianhydro-2-O-benzyl-β-D-altropyranose ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4327-500MG BICL4327-100MG BICL4327-250MG
APOSBICL4327-500MGEA 1360 EUR
APOSBICL4327-500MG APOSBICL4327-100MG APOSBICL4327-250MG
1,6:3,4-Dianhydro-2-O-benzyl-β-D-altropyranose ≥98%
1,6:3,4-Dianhydro-2-O-benzyl-β-D-altropyranose
Formule: C₁₃H₁₄O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15144986
CAS nummer: 213594-43-5