2-(Dihydrogen phosphate) D-glucose ≥95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: D-Glucose 2-phosphate
BICL4330-1MG BICL4330-2MG BICL4330-5MG
APOSBICL4330-1MGEA 526 EUR
APOSBICL4330-1MG APOSBICL4330-2MG APOSBICL4330-5MG
2-(Dihydrogen phosphate) D-glucose ≥95%
2-(Dihydrogen phosphate) D-glucose
Formule: C₆H₁₃O₉P
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28397795
CAS nummer: 67101-62-6