6-Deoxy-6-iodo-D-glucopyranose ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4331-1G BICL4331-500MG BICL4331-2G
APOSBICL4331-1GEA 1020 EUR
APOSBICL4331-1G APOSBICL4331-500MG APOSBICL4331-2G
6-Deoxy-6-iodo-D-glucopyranose ≥98%
6-Deoxy-6-iodo-D-glucopyranose
Formule: C₆H₁₁IO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28397796
CAS nummer: 6304-86-5