6-O-Feruloyl-D-glucose ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-[(2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoate]-D-glucose
BICL4335-10MG BICL4335-25MG BICL4335-50MG
APOSBICL4335-10MGEA 338 EUR
APOSBICL4335-10MG APOSBICL4335-25MG APOSBICL4335-50MG
6-O-Feruloyl-D-glucose ≥98%
6-O-Feruloyl-D-glucose
Formule: C₁₆H₂₀O₉
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18643048
CAS nummer: 252207-50-4