2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-D-maltose ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4340-1G BICL4340-2G BICL4340-5G
APOSBICL4340-1GEA 325 EUR
APOSBICL4340-1G APOSBICL4340-2G APOSBICL4340-5G
2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-D-maltose ≥98%
2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-D-maltose
Formule: C₂₆H₃₆O₁₈
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28397800
CAS nummer: 56285-96-2