4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Tolyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside, Thiocresyl 4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside
BICL4352-1G BICL4352-5G BICL4352-2G
APOSBICL4352-1GEA 338 EUR
APOSBICL4352-1G APOSBICL4352-5G APOSBICL4352-2G
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside
Formule: C₂₀H₂₂O₅S
MW: 374.451 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13182352
CAS nummer: 868241-49-0