4-Methylphenyl 2,3-di-O-acetyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4353-1G BICL4353-5G BICL4353-2G
APOSBICL4353-1GEA 366 EUR
APOSBICL4353-1G APOSBICL4353-5G APOSBICL4353-2G
4-Methylphenyl 2,3-di-O-acetyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 2,3-di-O-acetyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside
Formule: C₂₄H₂₆O₇S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28397803
CAS nummer: 219518-20-4