4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Thiocresyl 4,6-O-benzylidene-β-D-galactopyranoside, Tolyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside
BICL4356-1G BICL4356-5G BICL4356-2G
APOSBICL4356-1GEA 255 EUR
APOSBICL4356-1G APOSBICL4356-5G APOSBICL4356-2G
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside
Formule: C₂₀H₂₂O₅S
Smeltpunt: 152…156 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973630
CAS nummer: 161007-96-1