4-Methoxyphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Methoxyphenyl β-D-maltopyranoside heptaacetate
BICL4357-1G BICL4357-5G BICL4357-2G
APOSBICL4357-1GEA 380 EUR
APOSBICL4357-1G APOSBICL4357-5G APOSBICL4357-2G
4-Methoxyphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside ≥98%
4-Methoxyphenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside
Formule: C₃₃H₄₂O₁₉
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28397804
CAS nummer: 848863-34-3