Methyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 2,3,6-tri-O-acetyl-4-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl)-β-D-glucopyranoside
BICL4361-1G BICL4361-2G BICL4361-500MG
APOSBICL4361-1GEA 774 EUR
APOSBICL4361-1G APOSBICL4361-2G APOSBICL4361-500MG
Methyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside ≥98%
Methyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-maltopyranoside
Formule: C₂₇H₃₈O₁₈
MW: 650.58 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28397808
CAS nummer: 13223-83-1