2,3,4-Tri-O-isobutyryl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-glucopyranuronic acid methyl ester ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BICL4368-100MG BICL4368-250MG BICL4368-500MG
APOSBICL4368-100MGEA 366 EUR
APOSBICL4368-100MG APOSBICL4368-250MG APOSBICL4368-500MG
2,3,4-Tri-O-isobutyryl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-glucopyranuronic acid methyl ester ≥98%
2,3,4-Tri-O-isobutyryl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-glucopyranuronic acid methyl ester
Formule: C₂₁H₃₀Cl₃NO₁₀
Smeltpunt: 82…84 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD09817649
CAS nummer: 150607-96-8