1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-O-trityl-β-D-glucopyranose ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4370-1G BICL4370-500MG BICL4370-2G
APOSBICL4370-1GEA 493 EUR
APOSBICL4370-1G APOSBICL4370-500MG APOSBICL4370-2G
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-O-trityl-β-D-glucopyranose ≥98%
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-O-trityl-β-D-glucopyranose
Formule: C₃₃H₃₄O₁₀
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00076150
CAS nummer: 37074-90-1