2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-hydroxy-D-glucal ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4371-1G BICL4371-500MG
APOSBICL4371-1GEA 1130 EUR
APOSBICL4371-1G APOSBICL4371-500MG
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-hydroxy-D-glucal ≥98%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-hydroxy-D-glucal
Formule: C₁₄H₁₈O₉
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040568
CAS nummer: 3366-47-0