1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-iodo-D-galactopyranose ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4372-100MG BICL4372-250MG BICL4372-500MG
APOSBICL4372-100MGEA 450 EUR
APOSBICL4372-100MG APOSBICL4372-250MG APOSBICL4372-500MG
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-iodo-D-galactopyranose ≥98%
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-iodo-D-galactopyranose
Formule: C₁₄H₁₉IO₉
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28010889
CAS nummer: 1286737-83-4