3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-O-(1-ethoxyethylidene)-β-D-mannopyranose ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: NSC 267968, 3,4,6-Tri-O-acetyl-β-D-mannopyranose 1,2-(ethyl orthoacetate)
BICL4373-1G BICL4373-5G BICL4373-2G
APOSBICL4373-1GEA 240 EUR
APOSBICL4373-1G APOSBICL4373-5G APOSBICL4373-2G
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-O-(1-ethoxyethylidene)-β-D-mannopyranose ≥98%
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-O-(1-ethoxyethylidene)-β-D-mannopyranose
Formule: C₁₆H₂₄O₁₀
Smeltpunt: 103…104 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD01863564
CAS nummer: 28140-37-6