(3R,4R)-3,4-dihydroxycyclohexa-1,5-diene-1-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (3R,4R)-3,4-dihydroxycyclohexa-1,5-diene-1-carboxylic acid
BICR104-1G BICR104-500MG
APOSBICR104-1GEA 1090 EUR
APOSBICR104-1G APOSBICR104-500MG
(3R,4R)-3,4-dihydroxycyclohexa-1,5-diene-1-carboxylic acid
(3R,4R)-3,4-dihydroxycyclohexa-1,5-diene-1-carboxylic acid
Formule: C₇H₈O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797325
CAS nummer: 108646-25-9