2-deoxystreptamine dihydrobromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BICR109-1G BICR109-500MG BICR109-20MG
APOSBICR109-1GEA 986 EUR
APOSBICR109-1G APOSBICR109-500MG APOSBICR109-20MG
2-deoxystreptamine dihydrobromide
2-deoxystreptamine dihydrobromide
Formule: C₆H₁₄N₂O₃·2BrH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01863375
CAS nummer: 84107-26-6