Boc-L-homopropargylglycine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N,Boc-L-homopropargylglycine
BICR119-100MG BICR119-500MG
APOSBICR119-100MGEA 548 EUR
APOSBICR119-100MG APOSBICR119-500MG
Boc-L-homopropargylglycine
Boc-L-homopropargylglycine
Formule: C₁₁H₁₇NO₄
MW: 227.257 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11052897
CAS nummer: 208522-16-1