(±)-Strigol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3aR*,5S*,8bS*,2'R*)-3-[(E)-2',5'-dihydro-4'-methyl-5'-oxo-2'-furanyloxymethylene]-5-hydroxy-8,8-dimethyl-3,3a,4,5,6,7,8,8b-octahydroindeno[1,2-b]furan-2-one
BICR133-1MG BICR133-5MG
APOSBICR133-1MGEA 548 EUR
APOSBICR133-1MG APOSBICR133-5MG
(±)-Strigol
(±)-Strigol
Formule: C₁₉H₂₂O₆
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD27665492
CAS nummer: 51820-11-2