2,2,2-trichloroethoxysulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
BICR142-10G BICR142-5G BICR142-1G
APOSBICR142-10GEA 497 EUR
APOSBICR142-10G APOSBICR142-5G APOSBICR142-1G
2,2,2-trichloroethoxysulphonyl chloride
2,2,2-trichloroethoxysulphonyl chloride
Formule: C₂H₂Cl₄O₃S
Dichtheid: 1,86 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD19200066
CAS nummer: 764-09-0
UN: 3265
ADR: 8,II