2,3-dimethyl-1-(2,2,2-trichloroethoxysulphuryl)imidazolium triflate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BICR143-1G BICR143-5G
APOSBICR143-1GEA 315 EUR
APOSBICR143-1G APOSBICR143-5G
2,3-dimethyl-1-(2,2,2-trichloroethoxysulphuryl)imidazolium triflate
2,3-dimethyl-1-(2,2,2-trichloroethoxysulphuryl)imidazolium triflate
Formule: C₇H₁₀Cl₃N₂O₃S·CF₃O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27664964
CAS nummer: 1185733-70-3