Quercetin-3-o-glucopyranoside
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIDF1022-100MG BIDF1022-250MG
APOSBIDF1022-100MGEA 49.7 EUR
APOSBIDF1022-100MG APOSBIDF1022-250MG
Quercetin-3-o-glucopyranoside
Quercetin-3-o-glucopyranoside
Formule: C₂₁H₂₀O₁₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00017746
CAS nummer: 482-35-9